Learn More
Mesilato de doxazosina, Mikromol™
Descripción
Mesilato de doxazosina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxazosin mesilate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxazosin mesilate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H25 N5 O5 . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Doxazosin Mesilate, Methanone, [4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-, methanesulfonate (1:1), Piperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1,4-Benzodioxin, piperazine deriv., Alfadil, Cardenalin, Cardran, Cardular, Cardura, Cardura (pharmaceutical), Carduran, Diblocin, Doxazosin mesylate, Doxazosin monomethanesulfonate, Normothen, Supressin, UK 33274-27, doxazolazine mesylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il)metanona; ácido metanosulfónico |
| Mostrar más |