Learn More
Mesilato de doxazosina EP Impureza C (Doxazosina USP Compuesto relacionado F), Mikromol™
Código de producto. 30049162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049162 100 mg 100 miligramos
30052041 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049162 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0386.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de doxazosina EP Impureza C (Doxazosina USP Compuesto relacionado F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
CAS 617677-53-9
Nombres de analitos o componentes 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Doxazosin Mesilate Imp. C (EP), Doxazosin USP Related Compound F, Doxazosin USP RC F, 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Related Compound F, Doxazosin Mesilate Impurity C, Doxazosin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
SMILES O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
Nombre IUPAC [4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carbonil)piperazin-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 410.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1478 g/mol