Learn More
Doxazosina, LoGiCal
Código de producto. 30458248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458248 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458248 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0386.08
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxazosin
CAS 74191-85-8
Nombres de analitos o componentes Doxazosin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H25 N5 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxazosin, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine, 4-Amino-2-[4-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazoline, UK-33274
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O5/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il)metanona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 451.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.1856 g/mol