Learn More
Doxazosina EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Doxazosina EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| CAS | 27631-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H8 Cl2 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Doxazosin Mesilate Imp. E (EP), Doxazosin USP Related Compound E, Doxazosin USP RC E, 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound E, Doxazosin Mesilate Impurity E, Doxazosin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-6,7-dimetoxiquinazolina |
| Mostrar más |