Learn More
Doxazosina EP Impureza D (Doxazosina USP Compuesto relacionado B), Mikromol™
Código de producto. 30049362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049362 25 mg 25 miligramos
17903006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049362 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0085.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Doxazosina EP Impureza D (Doxazosina USP Compuesto relacionado B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
CAS 28888-44-0
Nombres de analitos o componentes 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), Doxazosin USP Related Compound B, Doxazosin USP RC B, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, Doxazosin Related Compound B, Doxazosin Mesilate Impurity D, Doxazosin Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetil-1H-quinazolina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 222.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222,0641 g/mol