Learn More
Doxazosina-d8 HCl (piperazina-d8), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxazosin-d8 Hydrochloride |
| CAS | 1219803-95-8 |
| Fórmula molecular | C23 D8 H17 N5 O5 . Cl H |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Doxazosin-d8 HCl (piperazine-d8), Doxazosin-d8 Hydrochloride, Doxazosin-D8 (piperazine-D8) Hydrochloride, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 hydrochloride, 4-Amino-2-[4-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl-d8](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C23H25N5O5.ClH/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;/h3-6,11-12,20 H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1 H/i7D2,8D2,9D2,10D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C1([2 H])N(C(=O)C2COc3ccccc3O2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il]-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3-il)metanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 495.985 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.212 g/mol |
| Mostrar más |