Learn More
Doxapram, TRC
Código de producto. 30388118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388118 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30388118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55250510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxapram
CAS 309-29-5
Fórmula molecular C24H30N2O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl- (7CI,8CI), 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, Doxapram
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O2/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMILES CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Peso molecular (g/mol) 378.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2307