Learn More
N-óxido de doxapram, Mikromol™
Código de producto. 30050155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050155 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050155 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0525.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de doxapram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxapram N-Oxide
CAS 2724726-82-1
Nombres de analitos o componentes Doxapram N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H30 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxapram N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O3/c1-2-25-19-22(13-14-26(28)15-17-29-18-16-26)24(23(25)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMILES CCN1CC(CC[N+]2([O-])CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-etil-4-[2-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)etil]-3,3-difenilpirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 394.51
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.2256 g/mol