Learn More
Clorhidrato de doxapram monohidrato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de doxapram monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Doxapram hydrochloride hydrate |
| CAS | 7081-53-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxapram hydrochloride hydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 N2 O2 . Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Doxapram hydrochloride, (4RS)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate, AHR 619, Doxapram hydrochloride hydrate, Doxapram hydrochloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-(2-morfolin-4-iletil)-3,3-difenilpirrolidin-2-ona;hidrato;clorhidrato |
| Mostrar más |