Learn More
Clorhidrato de doxapram monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30457825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457825 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457825 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0525.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxapram hydrochloride hydrate
CAS 7081-53-0
Nombres de analitos o componentes Doxapram hydrochloride hydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H30 N2 O2 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Doxapram hydrochloride, (4RS)-1-Ethyl-4-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,3-diphenylpyrrolidin-2-one hydrochloride, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride hydrate, AHR 619, Doxapram hydrochloride hydrate, Doxapram hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-etil-4-(2-morfolin-4-iletil)-3,3-difenilpirrolidin-2-ona;hidrato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 432.98
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.218 g/mol