Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hidrato de clorhidrato de doxapram |
| CAS | 7081-53-0 |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | Solución acuosa soluble: ligeramente soluble en cloroformo |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C24 H30 N2 O2 . H Cl . x H2 O |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Color | Blanco a casi blanco |
| Pureza | ≥98% |