Learn More
Doxapram hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16468366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468366 100 mg 100 miligramos
16434397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0551A
MedChemExpress Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Doxapram hydrochloride hydrate inhibits TASK-1, TASK-3, TASK-1/TASK-3 heterodimeric channel function with EC50 of 410 nM, 37 μM, 9 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxapram hydrochloride hydrate
CAS 7081-53-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33ClN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55 mg/mL (127.03 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (57.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC)CC(CCN2CCOCC2)C1(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.O
Peso molecular (g/mol) 432.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.98
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation