Learn More
Clorhidrato de doxapram, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Doxapram Hydrochloride |
| CAS | 113-07-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Doxapram Hydrochloride |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C24 H30 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, hydrochloride (7CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (8CI), 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride, 3,3-Diphenyl-1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-2-pyrrolidinone hydrochloride, Dopram, NSC 170958, Stimulexin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O2.ClH/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-etil-4-(2-morfolin-4-iletil)-3,3-difenilpirrolidin-2-ona;clorhidrato |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?