Learn More
Dowtherm A, CVR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dowtherm A |
| CAS | 8004-13-5 |
| Fórmula molecular | C12H10O.C12H10 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H |
| SMILES | C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | oxidibenceno 1,1'-bifenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.15 |