Learn More
Dowtherm A, CVR
Código de producto. 30370554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370554 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30370554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD537100250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowtherm A
CAS 8004-13-5
Fórmula molecular C12H10O.C12H10
Cantidad 250 mL
Sinónimo 1,1'-Biphenyl Mixture With 1,1'-Oxybis[benzene], Biphenyl-diphenyl Ether Mixture, Biphenyl-phenyl Ether Mixture, Dinil, Dinyl, Diphyl, Dowtherm, Therminol VP, Therminol VP 1
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
SMILES C1(OC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1.C3(C4=CC=CC=C4)=CC=CC=C3
Nombre IUPAC oxidibenceno 1,1'-bifenilo
Peso molecular (g/mol) 324.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.15