Learn More
Dowtherm™ A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
2500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463907 1000 mL 1000 ml
15453907 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30347.AU
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 8004-13-5 | C24H20O | 324.423 g/mol
A fluid may be used in systems employing either liquid phase or vapor phase heating. Suitable applications include indirect heat transfer. Mainly in oil & gas, plastic processing, chemical processing, solar energy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar un fluido en sistemas que emplean calentamiento en fase líquida o en fase de vapor. Entre las aplicaciones se incluyen la transferencia de calor indirecta. Principalmente en petróleo y gas, procesamiento de plástico, procesamiento químico, energía solar.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.& Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8004-13-5
Fórmula molecular C24H20O
Peso molecular (g/mol) 324.423
Número MDL MFCD00148859
Clave InChI MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphyl, dowtherm, dowtherm a, dinil, dinyl, therminol vp, phenyl ether-biphenyl mixture, phenyl ether-diphenyl mixture, biphenyl-diphenyl ether mixture, hsdb 137
PubChem CID 24670
Nombre IUPAC 1,1'-bifenil;fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowtherm™ A
Punto de fusión 12°C to 14°C
Punto de ebullición 257°C
Olor Unpleasant
Número UN UN3082
Densidad 1.056
Cantidad 1000 mL
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowtherm A
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl oxide, Biphenyl