Learn More
Dowex AG 50W-X8, TRC
Código de producto. 30385470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385470 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30385470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5370581MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex AG 50W-X8
CAS 11119-67-8
Cantidad 1 mg
Sinónimo Dowex 50W-X8 (9CI, ACI), Dowex AG 50W-X8