Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 5WX2-200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256450 100 g Frasco de plástico 100 g
10686242 500 g Frasco de plástico 500 g
10464985 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203031000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12612-37-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12612-37-2
Número MDL MFCD00132722
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 35 mesh (cumulative): 15% max., through 140 mesh: 15% max.
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 0.6
Capacidad de retención de agua H form: 74 to 82%
Cantidad 100 g