Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50X4-400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696242 100 g Frasco de plástico 100 g
10606252 500 g Frasco de plástico 500 g
10338613 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203051000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 11113-61-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11113-61-4
Número MDL MFCD00132725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX4
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 100 mesh (cumulative): <15%, through 325 mesh: <15%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form (meq/mL):> 1.1
Capacidad de retención de agua H form: 64 to 72%
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dowex|TS 50WX4, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1