Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50X2-400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576841 100 g Frasco de plástico 100 g
10328200 500 g Frasco de plástico 500 g
10483065 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10576841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203041000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12612-37-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12612-37-2
Número MDL MFCD00132722
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 70 mesh (cumulative): <15%, through 270 mesh: <15%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form (meq/mL)> 0.6
Capacidad de retención de agua H form: 74 to 82%
Cantidad 100 g