Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50X2-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286400 100 g Frasco de plástico 100 g
10296400 500 g Frasco de plástico 500 GR
10287113 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10286400
Marca: Thermo Scientific Acros 203021000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 12612-37-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12612-37-2
Número MDL MFCD00132722
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX2
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 20 mesh (cumulative): <15%, through 70 mesh: <15%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form (meq/mL):> 0.6
Capacidad de retención de agua H form: 74 to 82%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176
Cantidad 100 g