Learn More
Dowex 50X2-100, Resina de intercambio iónico, ACROS Organics , CVR
Código de producto. 30360333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360333 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30360333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD12613510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex 50X2-100
CAS 12612-37-2
Cantidad 10 g
Sinónimo Ion-exchange Resin, ACROS Organics