Learn More
Dowex 50X2-100, Resina de intercambio iónico, ACROS Organics , CVR
Código de producto. 30367428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367428 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30367428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1261355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Dowex 50X2-100
CAS 12612-37-2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ion-exchange Resin, ACROS Organics
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.