Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50WX8-400, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143821 100 g Frasco de plástico 100 g
10431022 500 g Frasco de plástico 500 GR
10454415 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335351000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 11119-67-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Specifications
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacidad de retención de agua H form: 50 to 58%
Color Beige a marrón
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Product Identifier
  • DowexÒ 50WX8, 200-400 mesh, ion-exchange resin
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8