Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 50WX8-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367861 100 g Frasco de plástico 100 g
10731181 500 g Frasco de plástico 500 g
10277043 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10367861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335331000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 11119-67-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11119-67-8
Número MDL MFCD00132726
Nombre IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX8
Forma física Esferas húmedas
Tamaño de partículas 15% max. (on 35 mesh, cumulative), 20% max. (through 80 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacidad de retención de agua H form: 50 to 56%
Fieser 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256; 01,511; 04,266; 05,355; 06,302; 09,256
Color Beige a tostado o verde-tostado
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.