Learn More
Dowex™ 50WX4 200-400 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368815 1000 g 1 Kg
11348815 50 g 50 g
11358815 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13918.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 200-400 (H) is used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles. Dowex™ 50WX4 hydrogen form when treated in boiling water converted D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is a useful column packing material, used in anion exchange chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex WX™ 504 200-400 (H) se utiliza para investigar el efecto del tamaño de las partículas en la carga de fármacos y los perfiles de liberación. Dowex™ 50WX4 forma de hidrógeno, cuando se trata en agua hirviendo, convierte el D,L-gliceraldehído 3-fosfato dietilo acetal (sal de bario) en aldehído D,L-gliceraldehído 3-fosfato libre. Se trata de un material útil de embalaje de la columna, utilizado en la cromatografía de intercambio de aniones.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11113-61-4
Número MDL MFCD00132725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX4 200-400 (H)
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.