Learn More
Dowex Forma de cloruro 1X8, malla 100-200, TRC
Código de producto. 30380680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380680 1 kg 1 Kg
30373157 500 g 500 g
30371533 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4855151KG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex 1X4 Chloride
CAS 69011-19-4
Fórmula molecular (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Cantidad 1 kg
Sinónimo Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin