Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 1X8-200, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dowex™ 1X8 |
| Forma física | Gránulos |
| Tamaño de partículas | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Volumen capacidad total | wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2 |
| Capacidad de retención de agua | Cl form: 39 to 45% |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Color | Claro a blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro |