Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 1X8-200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10276400 100 g 100 g
10790901 500 g 500 g
15110957 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203001000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X8
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacidad de retención de agua Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Color Claro a blanco
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro