Learn More
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) is used for fine chemical processing. It is used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmetntal and biological samples. It is also used in anion-exchange chromatography for separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) se utiliza para el procesamiento de productos químicos finos. Se utiliza para determinar los niveles de trazas de rodio y platino en muestras medioambientales y biológicas. También se utiliza en la cromatografía de intercambio aniónico para separación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) |
| Olor | Amine-like |
| Cantidad | 250 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro |