Learn More
AmberChrom™ 1X8 200-400 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416820 50 g 50 g
11426820 250 g 250 g
11406820 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14258.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) is used for fine chemical processing. It is used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmetntal and biological samples. It is also used in anion-exchange chromatography for separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
AmberChrom 1X8 200-400 (Cl) se utiliza para el procesamiento de productos químicos finos. Se utiliza para determinar los niveles de trazas de rodio y platino en muestras medioambientales y biológicas. También se utiliza en la cromatografía de intercambio aniónico para separación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrom 1X8 200-400 (Cl)
Olor Amine-like
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro