Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 1X8-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13408468 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13408468 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10469900 100 g Frasco de plástico 100 g
10276350 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13408468 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202990025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dowex 1X8, C29H34ClN, número CAS-12627-85-9, dowex 1x8 50-100 cl, dowex 1x2 50-100 cl, 500g, Blanco, 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro, MFCD00132718, 432.048, botella de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X8
Forma física Polvos o fragmentos
Tamaño de partículas 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacidad de retención de agua Cl form: 43 to 48%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro