Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 1X8-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469900 100 g Frasco de plástico 100 g
10276350 500 g Frasco de plástico 500 g
13408468 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10469900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202991000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dowex 1X8, C29H34ClN, número CAS-12627-85-9, dowex 1x8 50-100 cl, dowex 1x2 50-100 cl, 500g, Blanco, 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro, MFCD00132718, 432.048, botella de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X8
Forma física Polvos o fragmentos
Tamaño de partículas 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacidad de retención de agua Cl form: 43 to 48%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Color Blanco
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro