Learn More
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl)
Código de producto. 11349075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349075 50 g 50 g
11359075 250 g 250 g
11369075 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14257.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
AmberChrom™ 1X8 100-200 (Cl) is used as an absorbent in solid phase extraction. It is used in anion-exchange chromatography for separation. It also finds application in fine chemical processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
AmberChrom 100-200 (Cl) se utiliza como absorbente en la extracción en fase sólida. Se utiliza en la cromatografía de intercambio de aniones para separación. También se aplica en el procesamiento de productos químicos finos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12627-85-9
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132718
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AmberChrom 1X8 100-200 (Cl)
Olor Amine-like
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.