Learn More
Dowex Forma de cloruro 1x4, TRC
Código de producto. 30010913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010913 25 g 25 g
30009084 10 g 10 g
30006128 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD11194025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69011-19-4
Fórmula molecular (C10 H12 . C10 H10 . C8 H8 . C3 H9 N)x
Sinónimo Dowex™ 1X4-200 Ion-Exchange Resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex 1X4 Chloride
Cantidad 25 g