Learn More
Resina de intercambio iónico Dowex™ 1X2-200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10646232 500 g 500 g
10432781 100 g 100 g
10424935 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202965000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9085-42-1
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132715
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X2
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis: on 50 mesh (cumulative): < 15%, through 140 mesh: < 15%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 0.6
Capacidad de retención de agua Cl form: 70 to 80%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Índice Merck 10, 2182
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.