Learn More
Dowex™ 1X2 100-200 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389065 50 g 50 g
11399065 250 g 250 g
11309075 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389065 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14254.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9085-42-1
Fórmula molecular C29H34ClN
Peso molecular (g/mol) 432.05
Número MDL MFCD00132715
Clave InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
Nombre IUPAC 1,4-bis(etenil)benceno;(4-etenilfenil)-trimetilazanio;estireno;cloruro
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 1X2 100-200 (Cl)
Olor Amine-like
Cantidad 50 g