Learn More
Brady™ Pasador para centro de absorbentes SPC
Código de producto. 10462575
Click to view available options
Longitud (métrico):
43 cm
106 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10462575
Marca: Brady™ 813902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para rollos de hasta 38 o 102 cm
  • Para usar con un centro de absorbentes SPC
  • Elija un pasador de 43 o 106 cm
  • Para rollos de hasta 38 o 102 cm para centro de absorbentes SPC
Especificaciones
Tipo Kits de SPC
Para utilizar con (equipo) Rollos de hasta 38 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Longitud (métrico) 43 cm
Peso (métrico) 454 g