Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grasa de alto vacío Dow Corning™
Código de producto. 15471977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150g (5,3 oz)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471977 150g (5,3 oz) cada uno
1 options
Código de producto. 15471977 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 044224.KT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.33€
    76.65€ / paquete de 1
    Ahorro 11.68€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se utiliza como grasa antiadherente en juntas de vidrio esmerilado. Se utiliza para lubricar juntas de caucho sintético y de silicona. Además, se utiliza para lubricar válvulas de tapón, válvulas de control, rodamientos de medidor de flujo, llaves de tapón de cerámica y válvulas de extintores de incendios.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como grasa antiadherente en juntas de vidrio esmerilado. También se utiliza para lubricar juntas de caucho sintética y de silicona. Además, se utiliza para lubricar válvulas de tapón, válvulas de control, rodamientos de medidor de flujo, llaves de tapón de cerámica y válvulas de extintores de incendios. Además, se utiliza para lubricar equipos de tratamiento de agua, equipos de laboratorio, juntas tóricas en binoculares y telescopios y para evitar el empañamiento de lentes delicadas.
Envase Tubo
Cantidad 150g (5,3 oz)
Temperatura (métrico) De -40°C a 204 °C
Peso (imperial) 5.3 oz.
Peso (métrico) 150 g