Learn More
DOV-216,303 Free Base, MedChemExpress
Código de producto. 16439987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16439987 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16439987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18332C
MedChemExpress DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
DOV-216,303 (Free Base) is a potent triple serotonin, norepinephrine, and dopamine reuptake inhibitor, with IC50 values of 14 nM, 20 nM and 78 nM for hSERT, hNET and hDAT, respectively. Has antidepressant-like effects and increases monoamine release in the prefrontal cortex of olfactory bulbectomized (OBX) rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DOV-216,303 Free Base
CAS 66504-40-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H11Cl2N
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (547.96 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (438.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(Cl)C=C(C=C1)C12CC1CNC2
Peso molecular (g/mol) 228.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation