Learn More
Witeg™ Homogeneizador de tejidos Dounce
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Con dos morteros para la preparación previa y final.
- Reproducibilidad superior
- Efectos de calentamiento muy bajos y, por lo tanto, altos rendimientos.
- Incluye juego con dos morteros, sello A ancho de 0,1 a 0,15 mm, sello B estrecho de 0,03 a 0,08 mm
- Depósito 15 x 94 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Dimensiones (L x An) | Depósito: 15 x 94 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Rendimiento de nucleínas y mitocondrias |
| Incluye | Dos morteros, sello A y sello B |
| Tipo de producto | Homogeneizador de tejidos Dounce |