Learn More
Gilac™ Contenedor de masa, GN 1/1
Código de producto. 17908921
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17908921 12 L cada uno
1 options
Código de producto. 17908921 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G179921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.63€
    13.65€ / paquete de 1
    Ahorro 6.98€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Contenedor de Masa, GN 1/1 tiene dimensiones compactas, ideal para muebles gastronorm y enfriadores de marmitas.
  • Contenedor de masa con tamaño GN 1/1.
  • Dimensiones compactas ideales para muebles gastronorm y enfriadores de cacerolas.
  • Para empresas de catering y restauración: cajas de almacenamiento para materias primas.
  • Apilable sin tapa.
    • Se puede apilar hasta gran altura.
  • Fondo plano de fácil limpieza.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para masa
Material Polietileno
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 530 x 325 x 90 mm
Tamaño GN 1/1
Volumen (imperial) 3,2 gal.
Volumen (métrico) 12 L