Learn More
Gilac™ Recipiente para masa
Código de producto. 17998391
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
9 L
14 L
15 L
23 L
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Translúcido
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
600 x 400 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17998391 14 L Amarillo 600 x 400 x 76 mm cada uno
17988491 9 L Blanco 600 x 400 x 55 mm cada uno
17958491 14 L Azul 600 x 400 x 76 mm cada uno
17928401 14 L Rojo 600 x 400 x 76 mm cada uno
17958401 14 L Blanco 600 x 400 x 76 mm cada uno
17938561 15 L Azul 600 x 400 x 90 mm cada uno
17928611 15 L Verde 600 x 400 x 90 mm cada uno
17938811 15 L Gris 600 x 400 x 90 mm cada uno
17978611 15 L Rojo 600 x 400 x 90 mm cada uno
17938611 15 L Amarillo 600 x 400 x 90 mm cada uno
17948401 15 L Blanco 600 x 400 x 90 mm cada uno
17928561 15 L Translúcido 600 x 400 x 90 mm cada uno
17958701 23 L Blanco 600 x 400 x 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17998391 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G179418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.93€
    15.15€ / paquete de 1
    Ahorro 7.78€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Contenedor de Masa ideal para almacenar masa, pasteles, moldes de chocolate, con esquinas redondeadas y fondo para fácil limpieza.
  • Contenedor de masa de 600 x 400, ideal para almacenar masas, pasteles, moldes de chocolate...
  • Apilable con y sin tapa, capacidad máxima de altura de apilamiento.
  • Diseño innovador para una mayor comodidad:
    • Esquinas y fondo redondeados para fácil limpieza.
    • Lados verticales sin borde interior evita marcar la masa.
    • Toda la superficie del contenedor es utilizable.
    • La base completamente plana significa que la masa se desprende fácilmente, sin pérdidas ni restos de comida.
    • Los refuerzos laterales optimizados te permiten personalizar los contenedores con tu logotipo.
    • Las esquinas exteriores redondeadas garantizan un entorno de trabajo libre de daños.
  • Contenedor translúcido facilita el control del contenido.
    • Permite controlar el crecimiento de la masa sin levantar el recipiente.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para masa
Material Polietileno
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 76 mm
Volumen (imperial) 3,7 gal.
Volumen (métrico) 14 L