missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Doublecortin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13446176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13446176 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13446176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 481200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    305.65€ / 100 microgramos
    Ahorro 204.35€
    40% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Doublecortin Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP

In the developing cortex, cortical neurons must migrate over long distances to reach the site of their final differentiation. DCX is a cytoplasmic protein which appears to direct neuronal migration by regulating the organization and stability of microtubules. It contains two doublecortin domains, which bind microtubules. In addition, this protein interacts with LIS1, the regulatory gamma subunit of platelet activating factor acetylhydrolase, and this interaction is important to proper microtubule function in the developing cortex. Mutations in the gene encoding DCX are a cause of X-linked lissencephaly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Doublecortin
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica DCX
N.º de referencia del gen O43602, O88809, Q9ESI7
Alias de gen DBCN; Dbct; DC; Dcn; DCX; doublecortex; doublecortin; doublin; lissencephalin-X; lissencephaly, X-linked (doublecortin); LISX; Lis-X; LIS-XD; Neuronal migration protein doublecortin; OTTHUMP00000023860; OTTHUMP00000216316; SCLH; XLIS
Símbolos de los genes DCX
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the C-terminal region of the human doublecortin protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13193, 1641, 84394
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.