Learn More
Erlab Estación de Pesaje Doble
Código de producto. 31793923 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Solis
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
31793923 Solis cada uno
1 options
Código de producto. 31793923 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00€
    2382.00€ / paquete de 1
    Ahorro 173.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La plataforma de pesaje proporciona una superficie estable y precisa sobre la que colocar equipos de medición, asegurando así condiciones adecuadas para las operaciones de pesaje.
  • Encimeras de laboratorio y superficies de pesaje: Erlab las encimeras están diseñadas para proporcionar una superficie de trabajo duradera, químicamente resistente y fácil de limpiar para recintos sin conductos, armarios de almacenamiento filtrado y bancos de laboratorio. Cada superficie está dimensionada para adaptarse exactamente al equipo correspondiente Erlab .
  • Materiales seleccionados para uso en laboratorio
    • Materiales de alta resistencia adecuados para el contacto diario con productos químicos de laboratorio
    • Superficie lisa, no porosa, rápida y fácil de descontaminar
    • Resistente a los arañazos, a los agentes de limpieza por impacto y rutinarios
    • Versiones de acero inoxidable disponibles para aplicaciones que requieran máxima resistencia química y biológica
    • Versiones segmentadas y de pesaje disponibles para requisitos específicos de manejo
  • Diseñado para un manejo seguro: La geometría de la encimera contribuye al rendimiento de contención de la carcasa manteniendo un flujo de aire correcto en la superficie de trabajo. Las versiones segmentadas permiten una fácil extracción para limpieza o para pasar equipos, mientras que las superficies de pesaje proporcionan un suport estable y amortiguado por vibraciones para equilibrios de precisión.
  • Ventajas clave:
    • Superficie de trabajo resistente químicamente y fácil de limpiar.
    • Ajuste exacto con el equipo correspondiente Erlab .
    • Larga vida útil bajo uso intensivo en laboratorio.
    • Opciones disponibles para pesaje y configuraciones segmentadas.
    • Contribuye al correcto flujo de aire y al rendimiento de contención.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de pesaje
Para utilizar con (equipo) Solis