Learn More
Tenak™ Gradilla de bandeja doble para congeladores verticales, amplia
Código de producto. 12407020 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12407020 560 x 278 x 170 mm 1 PCS
12487020 680 x 278 x 325 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12407020 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE29420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las bandejas se han diseñado para aplicaciones en las que las muestras no se almacenan en cajas o tienen tamaños especiales.
  • Las bandejas dobles son una gradilla con dos cajones, incluida una tapa con asa en la parte delantera
  • Las bandejas dobles caben en cualquier congelador
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 278 x 170 mm
Incluye Asa y tapa
Anchura (métrico) 278 mm