Learn More
OHAUS™ Kit de plataforma de nivel doble
Código de producto. 15712559 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
32,4 x 25,4 cm
35,6 x 28 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15712559 35,6 x 28 cm cada uno
15792549 32,4 x 25,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15712559 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400139
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de plataforma de doble nivel OHAUS™ diseñado para almacenar muestras y material de vidrio de laboratorio.
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de plataforma de nivel doble
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 14,00 in
Fondo (métrico) 35,60 cm
Dimensiones (L x An) 35,6 x 28 cm
Longitud (imperial) 14,00 pulg
Longitud (métrico) 35,60 cm
Anchura (métrico) 28,00 cm
Descripción Kit de plataforma de nivel doble, balancín SHRK07AL