Learn More
Globe Scientific Tapas de doble lengüeta para tubos de extracción de sangre, tubos de vidrio y plástico
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Moldeado con precisión de LDPE
- Viene con dos lengüetas para el pulgar y facilitar la retirada de la tapa
- Proporciona un sellado hermético durante los procedimientos de centrifugación, agitación y refrigeración
- Protege las muestras de la contaminación cruzada y de aerosoles altamente infecciosos
- Codificado por colores para facilitar la identificación de muestras
- Color: verde
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 2 pestañas en los pulgar |
| Tipo de producto | Tapón a presión |
| Material | LDPE |
| Color | Verde |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 13 mm |
| Desechables | Single-use |