Learn More
Bochem™ Doble espátula, mortero
Código de producto. p-7115181
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10313711 250 mm 60 mm cada uno
10291911 200 mm 40 mm cada uno
10120221 300 mm 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10313711 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3262
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Espátula de mortero de doble extremo de tipo pesado. La espátula de mortero doble Bochem™, está fabricada con acero inoxidable 18/10 resistente.
  • Doble extremo.
  • De tipo pesado.
  • Dos extremos redondeados.
  • Fabricación con acero inoxidable 18/10.
Especificaciones
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Para utilizar con (aplicación) Mortero
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 250 mm