Learn More
Bochem™ Doble espátula, mortero
Código de producto. 10313711
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10313711 250 mm 60 mm cada uno
10291911 200 mm 40 mm cada uno
10120221 300 mm 60 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10313711
Marca: Bochem™ 3262
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Espátula de mortero de doble extremo de tipo pesado. La espátula de mortero doble Bochem™, está fabricada con acero inoxidable 18/10 resistente.
  • Doble extremo.
  • De tipo pesado.
  • Dos extremos redondeados.
  • Fabricación con acero inoxidable 18/10.
Specifications
Tipo de producto Espátula de doble extremo
Para utilizar con (aplicación) Mortero
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 250 mm